Få mere at vide
HYDRANAL™ - KetoSolver, reagens til volumetrisk 1-komponent KF titrering i aldehyder og ketoner (arbejdsmedium), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604390 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Pakke med 6
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15604390
Brand: Honeywell-Hydranal 347386X500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Medium til volumetrisk en-komponent Karl Fischer titrering i aldehyder og ketoner (methanolfri)
Fordele ved Hydranal en-komponent reagenser:
  • Ubegrænset vandkapacitet
  • Praktisk og nem at bruge
  • Den største fleksibilitet i arbejdsmedievalg
  • reduceret toksicitet sammenlignet med methanolbaserede systemer
  • Velegnet til methanol-reagerende forbindelser, fx ketoner og aldehyder
  • Lang holdbarhed (tre år)
Forbedret sammensætning
Hydranal-Composite indeholder alle reaktanterne inklusive jod, svovldioxid og baserne imidazol og 2-methylimidazol, opløst i diethylenglycolmonoethylether (DEGEE). Tilsætning af 2-methylimidazol ud over imidazol forbedrer stabiliteten og eliminerer dannelsen af krystaller, som kan forstyrre titratorens ’ydeevne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-KetoSolver
CAS 288-32-4, 64-17-5, 107-98-2, 101023-55-6
Tæthed 0.91g/mL
Mængde 6 x 500 mL
Flammepunkt 21°C (69.8°F)
FN nummer UN1993BE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-KetoSolver
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol