Få mere at vide
HYDRANAL™ -Fugt absorber, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Pakke med 6
Beskrivelse
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
- Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
- Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
- Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Humidity absorber |
| CAS | 7631-86-9 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |