Få mere at vide
HYDRANAL™ - Fugtabsorber, Solstice
Artikelnummer. 15624410
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15624410 1 kg 1kg
15634410 500 g 500g
15654410 6 x 500 g Pakke med 6
15644410 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15624410 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 347881KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    778.59 DKK / 1kg
    Spare 56.41 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tørremiddel til luft og gasser til Karl Fischer titrering (med indikator)
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
  • Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
  • Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
  • Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Humidity absorber
CAS 7631-86-9
Mængde 1 kg
FN nummer NONH for all modes of transport
Grad Karl Fischer