Få mere at vide
HYDRANAL™ - Formamid tør, opløsningsmiddel til KF titrering, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122065 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15644360
Brand: Honeywell-Hydranal 347241L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opløsningsmiddel til Karl Fischer titrering
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
  • Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
  • Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
  • Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Formamide dry
Tæthed 1.134g/mL at 25°C
CAS 75-12-7
Mængde 1 L
Flammepunkt 175°C (347°F)
Lineær formel HCONH2
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Formel vægt 45.04g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Formamide dry
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: formamide