Få mere at vide
HYDRANAL™ - Formamid tør, opløsningsmiddel til KF titrering, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15654360 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15654360 6 x 1 L Pakke med 6
15644360 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15654360 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 347246X1L
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opløsningsmiddel til Karl Fischer titrering
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
  • Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
  • Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
  • Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel CH3NO
Molekylvægt (g/mol) 45.04
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Formamide, Amide C1, Formic amide
IUPAC navn formamid
SMIL NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Formamide dry
Navn note Solvent for KF titration
Tæthed 1.134 g/mL at 25 °C(lit.)
Flammepunkt 175°C
Mængde 6 x 1 L
Smeltepunkt 2°C to 3°C (literature)
Kogepunkt 210°C
Emballage Glasflaske
CAS 68007-08-9, 75-12-7
CAS Max % 100.0000%
Lineær formel HCONH2
Beilstein 505995
Grad Karl Fischer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Formamide dry
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide