Få mere at vide
HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0, Certificeret referencemateriale til Karl Fischer titrering (vandindhold 10 mg/g = 1,0 %), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
10 x 8 mL
Pakningsstørrelse:
80ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0 |
| Navn note | Certified reference material for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%) |
| Kogepunkt | 109°C |
| CAS min % | ≥20.0000% |
| CAS Max % | <30.0000%, <70.0000% |
| CAS | 71-36-3, 108-32-7 |
| Tæthed | 1.000 g/cm3 |
| Mængde | 10 x 8 mL |
| Flammepunkt | 32°C |
| Assay Procent Noter | effektiv vandvolumetrisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL CRM Water Standard 10.0
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol