Få mere at vide
HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0, Certificeret referencemateriale til Karl Fischer titrering (vandindhold 1 mg/g = 0,1%), Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0 |
| Navn note | Certificeret referencemateriale til Karl Fischer titrering (vandindhold 1 mg/g = 0,1%) |
| Kogepunkt | 153 °C til 155 °C |
| CAS min % | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
| Tæthed | 1.000 g/cm3 |
| CAS | 108-32-7, 100-66-3 |
| Mængde | 10 x 4 mL |
| CAS Max % | <100.0000% |
| Flammepunkt | 43 °C |
| Assay Procent Noter | effektiv vandcoulometrisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL CRM Water Standard 1.0
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: anisole, propylene carbonate