Få mere at vide
HYDRANAL™ - CRM Natriumtartrat dihydrat, certificeret referencemateriale til Karl Fischer titrering (vandindhold ∼15,66%), Solstice
Beskrivelse
Fordele ved HYDRANAL-CRM vandstandarder:
- Til volumetrisk og coulometrisk Karl Fischer applikationer
- Fremstillet iht ISO 17034 krav
- Analysecertifikat, der viser det nøjagtige vandindhold, udvidet usikkerhed plus omfattende produktinformation og brugsanvisning
- Parti-relaterede stabilitets- og homogenitetsundersøgelser
- Verificeret mod eksterne standarder som f.eks NIST SRM 2890 eller NMIJ CRM 4222
- Praktisk indpakning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - CRM Sodium tartrate dihydrate |
| Navn note | Certificeret referencemateriale til Karl Fischer titrering (vandindhold ∼15,66%) |
| CAS | 6106-24-7 |
| Tæthed | 1.820 g/cm3 |
| Mængde | 10 g |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Assay Procent Noter | effektiv vandvolumetrisk |
| Molekylær formel | C4H8Na2O8 |
| MDL nummer | MFCD00150035 |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |