Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat Oil, reagens til coulometrisk KF-titrering i olier (anolytopløsning), foretrukket til celler med membran, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072142 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Pakke med 6
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15644620
Brand: Honeywell-Hydranal 34868100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anolyt til coulometrisk Karl Fischer titrering i olier (chloroform-methanol-xylen-baseret), foretrukket til celler med membran
Fordele ved Hydranal Coulometriske reagenser
  • Let at bruge
  • Høj nøjagtighed for spormængder af vand
  • Stabile forhold for titreringsbeholderen
  • Bredt produktsortiment
  • Lang holdbarhed (op til fem år)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Coulomat Oil
CAS 95-47-6, 67-66-3, 68007-08-9
Mængde 100 ml
Flammepunkt 8°C (46.4°F)
FN nummer UN1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Coulomat Oil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di