Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat Oil, reagens til coulometrisk KF-titrering i olier (anolytopløsning), foretrukket til celler med membran, Honeywell Fluka™
Beskrivelse
Fordele ved Hydranal Coulometriske reagenser
- Let at bruge
- Høj nøjagtighed for spormængder af vand
- Stabile forhold for titreringsbeholderen
- Bredt produktsortiment
- Lang holdbarhed (op til fem år)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Coulomat Oil |
| CAS | 95-47-6, 67-66-3, 68007-08-9 |
| Mængde | 500 ml |
| Flammepunkt | 8°C (46.4°F) |
| FN nummer | UN1992 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Coulomat Oil
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di