Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat E, reagens til coulometrisk KF-titrering (ethanol-baseret), til celler med og uden mellemgulv, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
6 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
Fordele ved Hydranal Coulometriske reagenser
- Let at bruge
- Høj nøjagtighed for spormængder af vand
- Stabile forhold for titreringsbeholderen
- Bredt produktsortiment
- Lang holdbarhed (op til fem år)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - Coulomat E |
| Navn note | Reagent for coulometric KF titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm |
| Kogepunkt | 67°C |
| CAS min % | ≥5.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max % | <10.0000% |
| CAS | 67-56-1, 7446-09-5, 111-42-2, 68007-08-9 |
| Tæthed | 0.980 g/cm3 |
| Mængde | 6 x 500 mL |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Coulomat E
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H371-Kan forårsage organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1