Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat CG, reagens til coulometrisk KF-titrering (katolytopløsning), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 sæt
10 x 5 ml ampuller
6 x 25 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Coulomat CG |
| CAS | 134227-25-1, 67-56-1, 14426-21-2, 7446-09-5 |
| Mængde | 10 x 5 ml ampuller |
| Flammepunkt | 14°C (57.2°F) |
| FN nummer | UN1230 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Coulomat CG
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, diethanolamine hydrochloride,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide