Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat CG, reagens til coulometrisk KF-titrering (katholyte-løsning), Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - Coulomat CG |
| Navn note | Reagens til coulometrisk KF-titrering (katholyte-løsning) |
| Kogepunkt | 63 °C |
| CAS min % | ≥1.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max % | ≤5.0000%, <5.0000% |
| CAS | 134227-25-1, 67-56-1, 14426-21-2, 7446-09-5 |
| Tæthed | 1.064 g/cm3 |
| Mængde | 1 sæt |
| Flammepunkt | 14 °C |
| Emballage | Ampulle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Coulomat CG
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine hydrochloride, methanol,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide