Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat CG-K, reagens til coulometrisk KF-titrering i ketoner (katolytopløsning), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - Coulomat CG-K |
| Navn note | Reagent for coulometric KF titration in ketones (catholyte solution) |
| Kogepunkt | 152°C |
| CAS min % | ≥1.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max % | <5.0000% |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 97-99-4, 123-39-7, 7446-09-5 |
| Tæthed | 1.100 g/cm3 |
| Mængde | 1 sæt |
| Flammepunkt | 64°C |
| Emballage | Ampul |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Coulomat CG-K
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid