Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat AK, reagens til coulometrisk KF-titrering i ketoner (anolytopløsning), foretrukken for celler med mellemgulv, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - Coulomat AK |
| Navn note | Reagens til coulometrisk KF-titrering i ketoner (anolytopløsning), foretrukken til celler med mellemgulv |
| CAS | 109-86-4, 75-89-8, 68007-08-9, 67-66-3, 109-86-4, 101023-55-6 |
| Kogepunkt | 60 °C |
| CAS min % | ≥10.0000%, ≥1.0000%, ≥20.0000% |
| CAS Max % | <20.0000%, <5.0000%, <5.0000%, <10.0000% |
| Tæthed | 1.200 g/cm3 |
| Mængde | 6 x 500 ml |
| Flammepunkt | 32 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- hydranal coulomat AK
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-triflouroeth