Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 17121236 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
17121236 250 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17121236 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 34739250ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anolyte for coulometric Karl Fischer titration with oven (methanol-based), for cells with and without diaphragm
Hydranal™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven
CAS 57-55-6, 7446-09-5, 288-32-4, 68007-08-9, 67-56-1
Mængde 250 ml