Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat AG, reagens til coulometrisk KF-titrering (anolytopløsning), for celler med og uden mellemgulv, Solstice
Artikelnummer. 15694490
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15694490 1 l 1 L
15614500 250 ml 250ml
15624500 500 ml -
15644500 6 x 500 ml Pakke med 6
15634500 6 x 1 l Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15694490 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 348361L
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-56-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Coulomat AG
CAS 7446-09-5, 68007-08-9, 111-42-2, 67-56-1, 288-32-4
Emballage Polybelagt flaske
Mængde 1 l
Flammepunkt 14 °C (57,2 °F)
FN nummer UN1230
Grad Coulometri
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodi