Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat AG-H, Reagens til coulometrisk KF-titrering i langkædede kulbrinter (anolytopløsning), til celler med og uden membran, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604510 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15604510 500 ml 500ml
15614510 6 x 500 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15604510 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 34843500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Coulomat AG-H
CAS 71-41-0, 112-18-5, 67-56-1
Mængde 500 ml
Flammepunkt 11°C (51.8°F)
FN nummer UN1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311 + H331-Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.,Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.,Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.,Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.,Kan skade det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.,Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.,Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.,Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, 1-pentanol, Dodecyldimethylamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide