Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat AF 7, Til coulometer AF7, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122072 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15674490
Brand: Honeywell-Hydranal 348291L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
til coulometer AF7
Fordele ved Hydranal Coulometriske reagenser
  • Let at bruge
  • Høj nøjagtighed for spormængder af vand
  • Stabile forhold for titreringsbeholderen
  • Bredt produktsortiment
  • Lang holdbarhed (op til fem år)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Coulomat AF 7
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 67-56-1
Mængde 1 l
Flammepunkt 11°C (51.8°F)
Emballage Glasflaske
FN nummer UN1230