Beskrivelse
Fordele ved Hydranal Coulometriske reagenser
- Let at bruge
- Høj nøjagtighed for spormængder af vand
- Stabile forhold for titreringsbeholderen
- Bredt produktsortiment
- Lang holdbarhed (op til fem år)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Coulomat AF 7 |
| CAS | 288-32-4, 7446-09-5, 67-56-1 |
| Mængde | 1 l |
| Flammepunkt | 11°C (51.8°F) |
| Emballage | Glasflaske |
| FN nummer | UN1230 |