Få mere at vide
HYDRANAL™ - Coulomat AD, reagens til coulometrisk KF-titrering (anolytopløsning), til celler uden mellemgulv, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Coulomat AD |
| CAS | 7446-09-5, 68007-08-9, 288-32-4 |
| Mængde | 500 ml |
| Flammepunkt | 11°C (51.8°F) |
| FN nummer | UN1230 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Coulomat AD
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, sulphur dioxide, imidazole, 1H-Imidazole monohydriodi