Få mere at vide
Smart Chemical HYDRANAL™ - Komposit 5 K, Solstice
Beskrivelse
Solstices Smart Chemical-flasker Hydranal™ er indlejret i en RFID-chip, synlig i form af en ny etiket, som indfanger væsentlig information for hver titrering, herunder artikelkode, produktnavn, partinummer, holdbarhed og numerisk koncentration.
- Sikker dataoverførsel: Sørg for korrekte og komplette reagensdata hver gang med sporbar informationsstrøm.
- Effektiv systemopsætning: Reducer systemopsætningstiden med automatiseret overførsel af reagensdata.
RFID-etiketten er i øjeblikket kompatibel med Mettler Toledos Karl Fischer Compact- og Excellence-linjetitratorer (når de opgraderes med ekstern RFID-læser) og er tilgængelig på vores bedst sælgende Hydranal Volumetric Titrants.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Composite 5 K |
| CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 10034-85-2 |
| Tæthed | 1.15 g/mL |
| Mængde | 1 l |
| Flammepunkt | 90 °C |
| Emballage | Mettler-Toledo Smart kemisk flaske |
| Grad | Karl Fischer |
Sikkerhed og håndtering
- HYDRANAL Composite 5 K SC
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, iodine, imidazole, sulphur dioxide, Imidazole monohydriodide, 2-methylimi