Få mere at vide
HYDRANAL™ - Komposit 5 K, reagens til volumetrisk én-komponent Karl Fischer titrering i aldehyder og ketoner (methanolfri), Solstice
Artikelnummer. 15614480
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15614480 500 ml 500ml
15684470 1 l -
15694470 2,5 l 2.5 L
15634480 6 x 500 ml Pakke med 6
15624480 6 x 1 l Pakke med 6
15604480 4 x 2,5 l Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15614480 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 34816500ML
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-90-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Composite 5 K
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9
Tæthed 1.15g/mL
Emballage Polybelagt flaske
Mængde 500 ml
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Grad Karl Fischer
compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monoh