Få mere at vide
HYDRANAL™ - Composite 5 K, Reagens til volumetrisk en-komponent Karl Fischer titrering i aldehyder og ketoner (methanolfri), Honeywell™ Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Composite 5 K |
| CAS | 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9 |
| Tæthed | 1.15g/mL |
| Mængde | 4 x 2,5 l |
| Flammepunkt | 90°C (194°F) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL Composite 5 K
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: iodine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, 2-Methylimidazole