Få mere at vide
Smart Chemical HYDRANAL™ - Komposit 5, Solstice
Artikelnummer. 16204432
Skift visning
Mængde:
1 l
Artikelnummer. Mængde
16204432 1 l
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16204432 Leverandør Hydranal Leverandørnr. 348051LSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 DKK
    1477.78 DKK / 1 L
    Spare 107.22 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Titreringsmiddel til volumetrisk en-komponent Karl Fischer titrering (methanolfri).
Solstices Smart Chemical-flasker Hydranal™ er indlejret i en RFID-chip, synlig i form af en ny etiket, som indfanger væsentlig information for hver titrering, herunder artikelkode, produktnavn, partinummer, holdbarhed og numerisk koncentration.
  • Sikker dataoverførsel: Sørg for korrekte og komplette reagensdata hver gang med sporbar informationsstrøm.
  • Effektiv systemopsætning: Reducer systemopsætningstiden med automatiseret overførsel af reagensdata.
RFID-etiketten er i øjeblikket kompatibel med Mettler Toledos Karl Fischer Compact- og Excellence-linjetitratorer (når de opgraderes med ekstern RFID-læser) og er tilgængelig på vores bedst sælgende Hydranal Volumetric Titrants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Composite 5
CAS 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1
Tæthed 1,17 g/cm3
Mængde 1 l
Flammepunkt 99 °C
Emballage Mettler-Toledo Smart kemisk flaske
Grad Karl Fischer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Composite 5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine,imidazole, 2-Methyl