Få mere at vide
HYDRANAL™ – Composite 5, reagens til volumetrisk 1-komponent Karl Fischer-titrering (methanolfri), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7072134 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15644440
Brand: Honeywell-Hydranal 34805500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Composite 5
CAS 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1
Tæthed 1.15g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt 90°C (194°F)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Composite 5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole