Få mere at vide
HYDRANAL™ - Komposit 5, Reagens til volumetrisk én-komponent Karl Fischer titrering (methanolfri), Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Composite 5 |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1 |
| Tæthed | 1.15g/mL |
| Emballage | Poly-coated Bottle |
| Mængde | 500 ml |
| Flammepunkt | 90 °C (194 °F) |
| Grad | Karl Fischer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Composite 5
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole