Beskrivelse
Improved Composition
- Hydranal-Composite contains all the reactants including iodine, sulfur dioxide, and the bases imidazole and 2-methylimidazole, dissolved in diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE)
- Adding 2-methylimidazole in addition to imidazole improves the stability and eliminates the formation of crystals which can interfere with the titrator’s performance
Advantages of Hydranal One-Component Reagents:
- Unlimited water capacity
- Convenient and easy to use
- The greatest flexibility in working media selection
- Reduced toxicity compared to methanol based systems
- Suitable for methanol-reacting compounds (ex. ketones and aldehydes)
- 3 year shelf life
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL NEXTGEN Composite 5 OM
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydroiodide, iodine, imidazole, 2-methy
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
HYDRANAL™ - Composite 5, Honeywell Fluka™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion