Få mere at vide
HYDRANAL™ - Composite 2, Honeywell Fluka™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™ - Composite 2 |
| CAS Max % | <90% |
| Farve | Brun |
| Tæthed | 1.110 g/cm3 (20°C) |
| pH | 3 to 4 |
| CAS | 7446-09-5 |
| Mængde | 6 x 1 l |
| Flammepunkt | 103°C |
| Synonym | DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol |
| Grad | Volumetric One-Component KF Titration |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL NEXTGEN Composite 2 SC
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, Imidazole, iodine, 2-methylimidazole, 1H-Imidazole monoh