Få mere at vide
Smart Kemikalie HYDRANAL™ - Komposit 2, Solstice
Beskrivelse
Solstices Smart Chemical-flasker Hydranal™ er indlejret i en RFID-chip, synlig i form af en ny etiket, som indfanger væsentlig information for hver titrering, herunder artikelkode, produktnavn, partinummer, holdbarhed og numerisk koncentration.
- Sikker dataoverførsel: Sørg for korrekte og komplette reagensdata hver gang med sporbar informationsstrøm.
- Effektiv systemopsætning: Reducer systemopsætningstiden med automatiseret overførsel af reagensdata.
RFID-etiketten er i øjeblikket kompatibel med Mettler Toledos Karl Fischer Compact- og Excellence-linjetitratorer (når de opgraderes med ekstern RFID-læser) og er tilgængelig på vores bedst sælgende Hydranal Volumetric Titrants.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Composite 2 |
| CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 10034-85-2 |
| Tæthed | 1,110 g/cm3 |
| Mængde | 1 l |
| Flammepunkt | 103 °C |
| Emballage | Mettler-Toledo Smart kemisk flaske |
| Grad | Reagens |