Få mere at vide
HYDRANAL™ - Composite 1, Reagens til volumetrisk en-komponent Karl Fischer titrering (methanolfri), Honeywell™ Fluka™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Composite 1 |
| Tæthed | 1.11g/mL |
| Mængde | 6 x 500 ml |
| Flammepunkt | 90°C (194°F) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Composite 1
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh