Få mere at vide
HYDRANAL™ - Komposit 1, Reagens til volumetrisk én-komponent Karl Fischer titrering (methanolfri), Solstice
Artikelnummer. 15644490
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15644490 6 x 1 l Pakke med 6
15634490 500 ml 500ml
15624490 1 l 1 L
15654490 6 x 500 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15644490 Leverandør Hydranal Leverandørnr. 348276X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7110.00 DKK
    6649.88 DKK / Pakke med 6
    Spare 460.12 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Methanol-free reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Composite 1
Tæthed 1.11g/mL
Emballage Polybelagt flaske
Mængde 6 x 1 l
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Grad Karl Fischer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Composite 1
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh