Få mere at vide
HYDRANAL™ - Kloroform, opløsningsmiddel til KF-titrering, Solstice
Artikelnummer. 15645170
Skift visning
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15645170 6 x 1 L Pakke med 6
15635170 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15645170 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 378636X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3845.00 DKK
    3592.81 DKK / Pakke med 6
    Spare 252.19 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opløsningsmiddel til Karl Fischer titrering
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
  • Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
  • Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
  • Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylidyne trichloride
IUPAC navn trichlormethan
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Chloroform
Navn note Opløsningsmiddel til KF-titrering
CAS 67-66-3, 64-17-5, 67-66-3
Kogepunkt 60 °C til 62 °C
CAS min % ≥90.0000%, ≥0.1000%
Tæthed 1.48 g/cm3
Mængde 6 x 1 L
CAS Max % <1.0000%
Emballage Glasflaske
FN nummer UN1888
Grad Karl Fischer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Chloroform
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform