Få mere at vide
HYDRANAL-buffer™ Base, Solstice
Beskrivelse
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
- Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
- Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
- Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Buffer Base |
| CAS | 69-72-7, 67-56-1, 64-17-5, 121-44-8 |
| Mængde | 1 l |
| Flammepunkt | 11 °C (51,8 °F) |
| MDL nummer | MFCD00147178 |
| FN nummer | UN1993BE |
| Grad | Karl Fischer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- hydranal buffer for bases
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, salicylic acid, triethylamine