Få mere at vide
HYDRANAL™ - Buffer til syrer, flydende buffermedium til Karl Fischer titrering i sure prøver (baseret på imidazol), Fluka , Honeywell
Artikelnummer. 15694430
Skift visning
Mængde:
6 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde unitSize
15694430 6 x 500 mL Pakke med 6
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15694430 Leverandør Hydranal Leverandørnr. 348046X500ML
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
  • Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
  • Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
  • Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 65°C (1.013 hPa).The physical data is that of the main component.
CAS min % ≥50.00, ≥30.00
CAS Max % <70.00, <50.00
CAS 67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5
Tæthed 0.960 g/cm3 (20°C)
Fysisk form Væske
Mængde 6 x 500 mL
Flammepunkt 11°C
Molekylær formel O2S
Emballage Polycoated flaske
InChI nøgle RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=S=O
IUPAC navn (oxo-λ4-sulfanyliden)oxidan
Molekylvægt (g/mol) 64.06
Grad KF Titrering
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Buffer for Acids
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, imidazole,sulphur dioxide