Få mere at vide
HYDRANAL™ - Buffersyre, Bufferstof til KF-titrering, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Buffer Acid |
| Kogepunkt | 65 °C (1.013 hPa).The physical data is that of the main component. |
| CAS min % | ≥30.00, ≥5.00 |
| CAS Max % | <50.00, <70.00 |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 67-56-1 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Flammepunkt | 11°C (51.8°F) |
| Renhedsgrad noter | Auxiliaries for KF titration |
| Emballage | Polycoated flaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL Buffer for Acids
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, imidazole,sulphur dioxide