Få mere at vide
HYDRANAL™ - Benzoesyre, bufferstof til KF-titrering, Solstice
Artikelnummer. 15613650
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15613650 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15613650 Leverandør Honeywell-Hydranal Leverandørnr. 32035500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00 DKK
    466.57 DKK / 500g
    Spare 32.43 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bufferstof til Karl Fischer titrering
Fordele ved HYDRANAL- Hjælpemidler
  • Bredt produktsortiment af solubiliseringsmidler til speciel prøveanvendelse
  • Bredt produktsortiment af buffere til pH-relateret prøveanvendelse
  • Tørremidler til cellebeskyttelse og tørring af bæregasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydranal™-Benzoic Acid
CAS 65-85-0
Kogepunkt 249 - 250 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
CAS Max % 100.00
Flammepunkt 121 °C (249,8 °F)
Renhedsgrad noter Hjælpeapparater til KF-titrering
Emballage Plastikflaske
Grad Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 500GR HYDRANAL-Benzoic acid Buffer substance for K
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: benzoic acid