Få mere at vide
HYDRANAL™ - Benzoesyre, Solstice
Artikelnummer. 17101236
Skift visning
Mængde:
6 x 500 g
Artikelnummer. Mængde
17101236 6 x 500 g
1 options
Artikelnummer. 17101236 Leverandør Hydranal Leverandørnr. 320356X500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00 DKK
    2462.95 DKK / Pakke med 6
    Spare 177.05 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Bufferstof til Karl Fischer titrering
Hydranal™ er det mest betroede mærke indenfor Karl Fischer titrering på grund af dens dedikation til kvalitet, konsistens og fortsatte innovation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™ - Benzoic acid
CAS 65-85-0
Mængde 6 x 500 g