Få mere at vide
Hydralazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30132801
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132801 50 mg
30138493 1 g
18052720 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH71653150MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304-20-1
Molekylær formel C8 H8 N4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 196.64
Synonym Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1(2H)-Phthalazinone, hydrazone, monohydrochloride, Phthalazine, 1-hydrazino-, monohydrochloride, (Phthalazin-1-yl)hydrazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine monohydrochloride, Apresoline hydrochloride, Apulon, Hydralazine chloride, Hydralazine hydrochloride, Hydralazine monohydrochloride, Lopres
IUPAC navn fthalazin-1-ylhydrazin; hydrochlorid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydralazine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5H,9H2,(H,11,12);1H
SMIL diethoxy-(ethylsulfinylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Formel vægt 196.0516
Procent renhed >95%