Få mere at vide
Hydralazinhydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326355
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30326355 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326355 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14219100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydralazine hydrochloride
CAS 304-20-1
Analyt- eller komponentnavne Hydralazine hydrochloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H8 N4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1(2H)-Phthalazinone, hydrazone, monohydrochloride, Phthalazine, 1-hydrazino-, monohydrochloride, (Phthalazin-1-yl)hydrazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine monohydrochloride, Apresoline hydrochloride, Apulon, Hydralazine chloride, Hydralazine hydrochloride, Hydralazine monohydrochloride, Lopres
InChI formel InChI=1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5H,9H2,(H,11,12);1H
SMIL Cl.NNc1nncc2ccccc12
IUPAC navn fthalazin-1-ylhydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 196.64
Mængde 100 mg
Formel vægt 196,0516 g/mol