Få mere at vide
HYDRA-POINT™ Opløsningsmiddel G til to-komponent system, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10189160 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10189160
Brand: JT Baker 8855.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Pyridinfri opløsningsmiddel til volumetrisk Karl Fischer titrering
  • Volumetriske reagenser til vandbestemmelse ved Karl Fischer titrering
  • Uanset hvad dine krav er til volumetriske systemer, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagenser gør vandbestemmelse let og problemfri
  • De er pyridinfri og specielt formuleret til eksisterende påføringsprocedurer for at give dig ensartede, pålidelige resultater for alle typer prøver
  • Formuleret til at nå hvert endepunkt hurtigt, præcist og med reproducerbarhed
  • Nøjagtighed-reagenser har titre, der er mere stabile med mindre drift, hvilket hjælper dig med at spare tid og reducere reagensforbrug
  • Skal bruges sammen med HYDRA-POINT™ Titrant 2 produktnr. 8845 eller HYDRA-POINT™ Titrant 5 produktnr. 8844
Tekniske data
Mængde 2.5 L
FN nummer 1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.