Få mere at vide
HYDRA-POINT™ Karl Fischer tør methanol (vandindhold maks. 0,01%), J.T. Baker™
Artikelnummer. 10114371 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10114371 1 L 1 L
10256131 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10114371 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8898.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Volumetriske reagenser til vandbestemmelse ved Karl Fischer titrering
  • Volumetriske reagenser til vandbestemmelse ved Karl Fischer titrering
  • Uanset hvad dine krav er til volumetriske systemer, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagenser gør vandbestemmelse let og problemfri
  • De er pyridinfri og specielt formuleret til eksisterende påføringsprocedurer for at give dig ensartede, pålidelige resultater for alle typer prøver
  • Formuleret til at nå hvert endepunkt hurtigt, præcist og med reproducerbarhed
  • Nøjagtighed-reagenser har titre, der er mere stabile med mindre drift, hvilket hjælper dig med at spare tid og reducere reagensforbrug
  • Skal bruges sammen med HYDRA-POINT™ Composite 2 varenr. 8891 eller HYDRA-POINT™ Composite 5 varenr. 8890
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
CAS 67-56-1
Mængde 1 L
Flammepunkt 11°C
Emballage Glasflaske
FN nummer 1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.