Få mere at vide
HYDRA-POINT™ Coulometric Vessel Solution, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Beskrivelse
- For Karl Fischer titrering
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRA-POINT™ Coulometric Vessel Solution |
| Mængde | 500 ml |
| Flammepunkt | 11.00°C |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Grad | BAGER ANALYZED™ Reagens |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.