Få mere at vide
HYDRA-POINT™ komposit 5, 1-komponent volumetriske reagenser, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10377541 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10377541 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10377541 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8890.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Pyridinfri 1-komponent reagens til volumetrisk Karl Fischer titrering
  • Volumetriske reagenser til vandbestemmelse ved Karl Fischer titrering
  • Uanset hvad dine krav er til volumetriske systemer, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagenser gør vandbestemmelse let og problemfri
  • De er pyridinfri og specielt formuleret til eksisterende påføringsprocedurer for at give dig konsistente, pålidelige resultater for alle typer prøver
  • Formuleret til at nå hvert endepunkt hurtigt, præcist og med reproducerbarhed
  • Nøjagtighed-reagenser har titre, der er mere stabile med mindre drift, hvilket hjælper dig med at spare tid og reducere reagensforbrug
  • Skal bruges sammen med HYDRA-POINT™ Methanol tør produkt nr. 8898
Tekniske data
Mængde 2.5 L
FN nummer 2922
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5 mg/mL H2O