Få mere at vide
HYDRA-POINT™ Composite 5, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15544055 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15544055 6 x 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15544055 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8890.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Udviklet specielt til at gøre vandbestemmelse let og problemfri. J.T. Baker™ HYDRA-POINT™ Composite 5 er et pyridinfrit, en-komponent reagens (Titer: Min. 5mg H 2 O pr. ml) til brug i Karl Fischer volumetriske titreringer.
HYDRA-POINT titranter og opløsningsmidler opnår hurtig ækvilibrering inden for Karl Fischer reaktionsbeholder, hvilket giver større laboratorieeffektivitet og analysehastighed. De er specielt formuleret til eksisterende påføringsprocedurer for at give ensartede, pålidelige resultater for alle typer prøver.
  • Pyridin-fri: Brugen af pyridin i laboratoriet har velkendte farer, ud over dens ubehagelige lugt
  • Produktivitet: Formuleret til at nå hvert endepunkt hurtigt, præcist og med reproducerbarhed, hvilket muliggør flere titreringer på kortere tid
  • Nøjagtighed& Effektivitet: Titere, der er mere stabile med mindre drift, hjælper med at spare tid og reducere reagensforbrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Composite 5
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt >34 °C
Farve Brunrød
CAS 7446-09-5, 7553-56-2, 288-32-4
Fysisk form Væske
Mængde 6 x 1 L
Molekylær formel C3H4N2
MDL nummer MFCD00005183
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Ikke eller delvist blandet
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMIL N1C=CN=C1
IUPAC navn 1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 68.08
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Imidazole (10-25%), Iodine (5-12.5%), Sulfur dioxide (2.5-10%)