Få mere at vide
Hydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydantoin |
| CAS | 461-72-3 |
| Molekylær formel | C3 H4 N2 O2 |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7) |
| SMIL | O=C1CNC(=O)N1 |
| IUPAC navn | imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.08 |
| Formel vægt | 100.0273 |