Få mere at vide
Hydantoin, 99%
Artikelnummer. 10469090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10469090 100 g Plastflaske 100g
10134280 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10469090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168701000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461-72-3 | C3H4N2O2 | 100.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-72-3
Molekylær formel C3H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 100.08
MDL nummer MFCD00005259
InChI nøgle WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydantoin, 2,4-imidazolidinedione, glycolylurea, imidazole-2,4 3h,5h-dione, dantochlor, 2,4 3h,5h-imidazoledione, hydantoine, ccris 6532, 2-imidazolin-4 or 5-one, 2-hydroxy, 4h-imidazole-2,5-diol
PubChem CID 10006
ChEBI CHEBI:27612
IUPAC navn imidazolidin-2,4-dion
SMIL O=C1CNC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydantoin
Navn note 99%
Smeltepunkt 220°C to 223°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 24, 242
Merck Index 15, 4799
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in alkali,slightly soluble in ether
Formel vægt 100.08
Procent renhed 99%
Fysisk form fint pulver