Få mere at vide
Hydantoin, 99%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hydantoin |
| Smeltepunkt | 221°C to 223°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 110598 |
| Merck Index | 14,4761 |
| Formel vægt | 100.08 |
| Procent renhed | 99% |