Få mere at vide
Hydantoin-5-acetic acid, 98%
Artikelnummer. 11479253
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479253 5 g 5g
11489253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11731.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5427-26-9 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5427-26-9
Molekylær formel C5H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 158.11
MDL nummer MFCD00005267
InChI nøgle DQQLZADYSWBCOX-UHFFFAOYNA-N
Synonym hydantoin-5-acetic acid, 5-hydantoinacetic acid, 2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 5-hydantoin acetic acid, 2-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 4-imidazolidineacetic acid, 2,5-dioxo, 2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-ylacetic acid, 2-2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-yl acetic acid, 5-carboxymethylhydantoin, acmc-20akr6
PubChem CID 95492
IUPAC navn 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1NC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydantoin-5-acetic acid
Smeltepunkt ∼217°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 83035
Formel vægt 158.11
Procent renhed 98%