missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydantoin-5-13C,1-15N, TRC

Artikelnummer. 30008641
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008641 10 mg
30006391 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH67500310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1189697-61-7
Molekylær formel C213CH4N15NO2
Molekylvægt (g/mol) 102.06
SMIL O=C1[13CH2][15NH]C(=O)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydantoin-5-13C,1-15N
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)/i1+1,4+1
Formel vægt 102.0277
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.